Allyl butyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Allyl Butyl Ether, Butyl Allyl Ether, 1-(Allyloxy)butane
OR916709-25G
APOSOR916709-25GEA 75.4 EUR
APOSOR916709-25G
Allyl butyl ether 97%
Allyl butyl ether
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009460
CAS-Nummer: 3739-64-8