3-Chlorvanillin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916737-5G
APOSOR916737-5GEA
77
EUR
APOSOR916737-5G
3-Chlorvanillin 95%
3-Chlorvanillin
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016982 CAS-Nummer: 19463-48-0 |