7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916749-5G
APOSOR916749-5GEA
208
EUR
APOSOR916749-5G
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 95%
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143517 CAS-Nummer: 4602-73-7 |