2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanimin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916803-1G OR916803-5G
APOSOR916803-1GEA 154 EUR
APOSOR916803-1G APOSOR916803-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanimin 95%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine
Formel: C₉H₁₉N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216566
CAS-Nummer: 29097-52-7