1,2-Indanedione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1H-Indene-1,2(3H)-dione, 1,2-Indandione
OR916829-10G OR916829-5G OR916829-25G
APOSOR916829-10GEA 477 EUR
APOSOR916829-10G APOSOR916829-5G APOSOR916829-25G
1,2-Indanedione 97%
1,2-Indanedione
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463378
CAS-Nummer: 16214-27-0