4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916849-1G OR916849-250MG
APOSOR916849-1GEA 400 EUR
APOSOR916849-1G APOSOR916849-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd 95%
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059835
CAS-Nummer: 887922-90-9