4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chlorthymol
OR916910-25G
APOSOR916910-25GEA 127 EUR
APOSOR916910-25G
4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol 98%
4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol
Formel: C₁₀H₁₃ClO
Molecular Weight: 184,67 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002326
CAS-Nummer: 89-68-9