Iproniazid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Isonicotinic acid 2-Isopropylhydrazide, 1-Isonicotinoyl-2-isopropylhydrazine
OR916950-1G OR916950-250MG
APOSOR916950-1GEA 88.6 EUR
APOSOR916950-1G APOSOR916950-250MG
Iproniazid 95%
Iproniazid
Formel: C₉H₁₃N₃O
Molecular Weight: 179.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153819
CAS-Nummer: 54-92-2