5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917097-1G OR917097-250MG
APOSOR917097-1GEA 177 EUR
APOSOR917097-1G APOSOR917097-250MG
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Formel: C₉H₈ClN₃
Molecular Weight: 193.634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658399
CAS-Nummer: 748796-39-6