2-Bromethylethylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917179-100G OR917179-500G
APOSOR917179-100GEA 168 EUR
APOSOR917179-100G APOSOR917179-500G
2-Bromethylethylether 97%
2-Bromethylethylether
Formel: C₄H₉BrO
Molecular Weight: 153,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000237
CAS-Nummer: 592-55-2