Pyrimidin-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxypyrimidine
OR917181-25G
APOSOR917181-25GEA 121 EUR
APOSOR917181-25G
Pyrimidin-4-ol 98%
Pyrimidin-4-ol
Formel: C4H4N2O
Molecular Weight: 96.0874 g/mol
Schmelzpunkt: 163…169 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00038024
CAS-Nummer: 51953-18-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable