2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((1-Ethoxyethoxy)methyl)oxirane
OR917210-5G
OR917210-25G
APOSOR917210-5GEA
201
EUR
APOSOR917210-5G
APOSOR917210-25G
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane
Formel:
C₇H₁₄O₃ Molecular Weight: 146,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22575236 CAS-Nummer: 4416-85-7 |