3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: T-1105
OR917252-100G
APOSOR917252-100GEA 109 EUR
APOSOR917252-100G
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139,114 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233977
CAS-Nummer: 55321-99-8