Methyl-2-(brommethyl)-5-nitrobenzoat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR917272-1G
OR917272-5G
APOSOR917272-1GEA
119
EUR
APOSOR917272-1G
APOSOR917272-5G
Methyl-2-(brommethyl)-5-nitrobenzoat 96%
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114313 CAS-Nummer: 90725-68-1 UN: 3261 ADR: 8,III |