Tetraethylharnstoff 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,1,3,3-Tetraethylurea
OR917459-100G OR917459-25G
APOSOR917459-100GEA 435 EUR
APOSOR917459-100G APOSOR917459-25G
Tetraethylharnstoff 95%
Tetraethylharnstoff
Formel: C₉H₂₀N₂O
Molecular Weight: 172.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042881
CAS-Nummer: 1187-03-7