3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917490-1G OR917490-250MG
APOSOR917490-1GEA 290 EUR
APOSOR917490-1G APOSOR917490-250MG
3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08361796
CAS-Nummer: 1463-72-5