2,4-Dichlorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,4-Dichlorophenyl)methanamine
OR917520-100G
OR917520-25G
APOSOR917520-100GEA
248
EUR
APOSOR917520-100G
APOSOR917520-25G
2,4-Dichlorbenzylamin 98%
2,4-Dichlorbenzylamin
Formel:
C₇H₇Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008109 CAS-Nummer: 95-00-1 |