7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917741-1G OR917741-250MG
APOSOR917741-1GEA 632 EUR
APOSOR917741-1G APOSOR917741-250MG
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01662419
CAS-Nummer: 57543-39-2