3-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9178-1G
OR9178-25G
OR9178-5G
APOSOR9178-1GEA
87.3
EUR
APOSOR9178-1G
APOSOR9178-25G
APOSOR9178-5G
3-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol 97%
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₇BrN₂O Schmelzpunkt: 81…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08087563 CAS-Nummer: 160377-57-1 |