2-(Methylsulfanyl)-1,3-benzoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Methylthio)benzoxazole
OR917863-25G
APOSOR917863-25GEA 145 EUR
APOSOR917863-25G
2-(Methylsulfanyl)-1,3-benzoxazol 95%
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Formel: C₈H₇NOS
Molecular Weight: 165,2100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00160027
CAS-Nummer: 13673-62-6