5-Ethynyl-2-methoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917903-1G
OR917903-250MG
APOSOR917903-1GEA
185
EUR
APOSOR917903-1G
APOSOR917903-250MG
5-Ethynyl-2-methoxypyridine 95%
5-Ethynyl-2-methoxypyridine
Formel:
C₈H₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698135 CAS-Nummer: 663955-59-7 |