(S)-α-(2-Oxiranyl)anisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917934-1G OR917934-5G
APOSOR917934-1GEA 0 EUR
APOSOR917934-1G APOSOR917934-5G
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisol 95%
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisol
Formel: C₉H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659026
CAS-Nummer: 71031-03-3