4-Methylcyclohexanaminhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917951-25G OR917951-5G
APOSOR917951-25GEA 438 EUR
APOSOR917951-25G APOSOR917951-5G
4-Methylcyclohexanaminhydrochlorid 95%
4-Methylcyclohexanaminhydrochlorid
Formel: C₇H₁₅N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051985
CAS-Nummer: 100959-19-1