Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR918037-5G
APOSOR918037-5GEA
125
EUR
APOSOR918037-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 219,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02253785 CAS-Nummer: 211738-66-8 |