2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918069-5G
APOSOR918069-5GEA 299 EUR
APOSOR918069-5G
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203567
CAS-Nummer: 7734-80-7