(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR918079-1G OR918079-5G
APOSOR918079-1GEA 21.9 EUR
APOSOR918079-1G APOSOR918079-5G
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Formel: C₅H₄ClN₃
Molecular Weight: 141.56 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04969697
CAS-Nummer: 113336-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III