2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR9181-1G
OR9181-5G
APOSOR9181-1GEA
55.1
EUR
APOSOR9181-1G
APOSOR9181-5G
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Formel:
C₉H₁₁BrN₂ Molecular Weight: 227,11 g/mol Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08271892 CAS-Nummer: 230618-41-4 |