3-Bromotetrahydro-2H-pyran 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Bromo-tetrahydropyran
OR918100-1G OR918100-250MG
APOSOR918100-1GEA 139 EUR
APOSOR918100-1G APOSOR918100-250MG
3-Bromotetrahydro-2H-pyran 96%
3-Bromotetrahydro-2H-pyran
Formel: C₅H₉BrO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371502
CAS-Nummer: 13047-01-3