N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918101-100MG
OR918101-1G
OR918101-250MG
APOSOR918101-100MGEA
85.7
EUR
APOSOR918101-100MG
APOSOR918101-1G
APOSOR918101-250MG
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
Formel:
C₈H₁₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738983 CAS-Nummer: 405928-19-0 |