Isopropyl glycolate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918109-5G
APOSOR918109-5GEA 183 EUR
APOSOR918109-5G
Isopropyl glycolate 95%
Isopropyl glycolate
Formel: HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046747
CAS-Nummer: 623-61-0