2-Methoxybenzolsulfonamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918215-1G
OR918215-2G
APOSOR918215-1GEA
522
EUR
APOSOR918215-1G
APOSOR918215-2G
2-Methoxybenzolsulfonamid 95%
2-Methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496492 CAS-Nummer: 52960-57-3 |