2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918319-1G OR918319-250MG
APOSOR918319-1GEA 400 EUR
APOSOR918319-1G APOSOR918319-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd 95%
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864294
CAS-Nummer: 1177332-23-8