2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR918350-1G
OR918350-250MG
APOSOR918350-1GEA
66.7
EUR
APOSOR918350-1G
APOSOR918350-250MG
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₆Br₂O₂ Molecular Weight: 293.94 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832981 CAS-Nummer: 901310-02-9 |