2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918388-1G OR918388-5G
APOSOR918388-1GEA 42.2 EUR
APOSOR918388-1G APOSOR918388-5G
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180.203 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02253192
CAS-Nummer: 4925-88-6