4-Methyl-2-(2-methyl-1-propen-1-yl)tetrahydro-2H-pyran (cis/trans-Gemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methyl-2-(2-methylpropenyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)tetrahydro-2H-pyran
OR918409-25G
OR918409-5G
APOSOR918409-25GEA
197
EUR
APOSOR918409-25G
APOSOR918409-5G
4-Methyl-2-(2-methyl-1-propen-1-yl)tetrahydro-2H-pyran (cis/trans-Gemisch) 95%
4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture)
Formel:
C₁₀H₁₈O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036607 CAS-Nummer: 16409-43-1 |