Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Isocyanuric Acid Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) Ester
OR918454-100G
OR918454-25G
OR918454-5G
APOSOR918454-100GEA
0
EUR
APOSOR918454-100G
APOSOR918454-25G
APOSOR918454-5G
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate
Formel:
C₄₂H₅₇N₃O₆ Molecular Weight: 699,93 g/mol Schmelzpunkt: 163…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01026105 CAS-Nummer: 40601-76-1 |