N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918463-1G OR918463-250MG
APOSOR918463-1GEA 270 EUR
APOSOR918463-1G APOSOR918463-250MG
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine
Formel: C₇H₁₅NO
Molecular Weight: 129.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738978
CAS-Nummer: 7179-96-6