1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3-Aminophenyl)-3-methylimidazolidin-2-one
OR918500-1G OR918500-250MG
APOSOR918500-1GEA 200 EUR
APOSOR918500-1G APOSOR918500-250MG
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinon 95%
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinon
Formel: C₁₀H₁₃N₃O
Molecular Weight: 191.2300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864562
CAS-Nummer: 517918-82-0