Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR918555-1G OR918555-5G
APOSOR918555-1GEA 26.1 EUR
APOSOR918555-1G APOSOR918555-5G
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₃H₅ClO₂S
Molecular Weight: 140.59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059789
CAS-Nummer: 14418-84-9
UN: 1760
ADR: 8 III