4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Methoxy-TEMPO) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
OR918603-1G
OR918603-5G
APOSOR918603-1GEA
62.5
EUR
APOSOR918603-1G
APOSOR918603-5G
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Methoxy-TEMPO) 95%
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Methoxy-TEMPO)
Formel:
C₁₀H₂₀NO₂ Molecular Weight: 186,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00270334 CAS-Nummer: 95407-69-5 |