N-tert-Butyl-3,5-dimethylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918607-1G OR918607-250MG OR918607-5G
APOSOR918607-1GEA 203 EUR
APOSOR918607-1G APOSOR918607-250MG APOSOR918607-5G
N-tert-Butyl-3,5-dimethylanilin 98%
N-tert-Butyl-3,5-dimethylanilin
Formel: C₁₂H₁₉N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07440135
CAS-Nummer: 110993-40-3