2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918735-10G OR918735-5G
APOSOR918735-10GEA 88.6 EUR
APOSOR918735-10G APOSOR918735-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004512
CAS-Nummer: 7417-18-7