8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918784-1G OR918784-5G
APOSOR918784-1GEA 104 EUR
APOSOR918784-1G APOSOR918784-5G
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO
Molecular Weight: 149.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800611
CAS-Nummer: 54745-74-3