2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-DL-1-Nal-OH, 3-(1-Naphthyl)-DL-alanine
OR918989-1G OR918989-25G OR918989-5G
APOSOR918989-1GEA 106 EUR
APOSOR918989-1G APOSOR918989-25G APOSOR918989-5G
2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Molecular Weight: 215.252 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067507
CAS-Nummer: 28095-56-9