4-Brom-2-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9191-100G OR9191-25G OR9191-5G OR9191-1G
APOSOR9191-100GEA 190 EUR
APOSOR9191-100G APOSOR9191-25G APOSOR9191-5G APOSOR9191-1G
4-Brom-2-methylpyridin 98%
4-Brom-2-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Dichte: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78,9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788196
CAS-Nummer: 22282-99-1