2,6-Dimethyl-p-benzochinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR919100-5G
APOSOR919100-5GEA 63.8 EUR
APOSOR919100-5G
2,6-Dimethyl-p-benzochinon 95%
2,6-Dimethyl-p-benzochinon
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001605
CAS-Nummer: 527-61-7