3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919129-1G
OR919129-5G
APOSOR919129-1GEA
161
EUR
APOSOR919129-1G
APOSOR919129-5G
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid
Formel:
C₉H₉N₃O₂ Molecular Weight: 191.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00964153 CAS-Nummer: 654-15-9 |