1-Methylazepan-4-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-1-methyl-hexahydro-1H-azepine
OR919163-1G OR919163-250MG
APOSOR919163-1GEA 877 EUR
APOSOR919163-1G APOSOR919163-250MG
1-Methylazepan-4-amine 96%
1-Methylazepan-4-amine
Formel: C₇H₁₆N₂
Molecular Weight: 128,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015865
CAS-Nummer: 933741-93-6