5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919230-1G OR919230-250MG
APOSOR919230-1GEA 256 EUR
APOSOR919230-1G APOSOR919230-250MG
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864544
CAS-Nummer: 52320-59-9