Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoate, 3,3-Dimethyl-4-pentenoic Acid Methyl Ester
OR919294-25G OR919294-5G
APOSOR919294-25GEA 232 EUR
APOSOR919294-25G APOSOR919294-5G
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoat 95%
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075381
CAS-Nummer: 63721-05-1